Documentos clave
NIST8182
FATTY ACID METHYL ESTERS IN 2,2,4-TRIMETHYLPENTANE
NIST®SRM®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
envase
pack of 6 mg
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)