NIST1694A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1694a, nominal 100 umol/mol
About This Item
Nivel de calidad
Formulario
gas (compressed)
envase
pkg of cylinder
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)