Documentos
NIST1677C
Carbon monoxide in nitrogen
NIST SRM 1677c, nominal 10 umol/mol
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
formulario
gas (compressed)
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
air monitoring
environmental
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Carbon Monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)