Documentos
NIST1662A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1662a, nominal 1000 umol/mol
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of cylinder
fabricante / nombre comercial
NIST®
formato
mixture
Descripción general
Otras notas
Certified for the analytes listed below.
Sulfur dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Trace component, Water (H2O), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Gas cylinder
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)