Documentos
NIST1010A
Microcopy resolution test charts
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of set (5)
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
general analytical
Descripción general
Otras notas
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Información legal
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)