Merck
N7035
Supelco
Nizatidine
analytical standard
Sinónimos:
N-[2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]-4-thiazolyl]methyl]thio]ethyl]-N′-methyl-2-nitro-1,1-ethenediamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H21N5O2S2
Número de CAS:
Peso molecular:
331.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadena SMILES
CN\C(NCCSCc1csc(CN(C)C)n1)=C/[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H21N5O2S2/c1-13-11(6-17(18)19)14-4-5-20-8-10-9-21-12(15-10)7-16(2)3/h6,9,13-14H,4-5,7-8H2,1-3H3/b11-6+
Clave InChI
SGXXNSQHWDMGGP-IZZDOVSWSA-N
Aplicación
Histamine H2 receptor antagonist. Used to treat gastroesophogeal reflux disease by preventing release of acid and pepsin into the stomach.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
C G Meredith et al.
Toxicology and applied pharmacology, 77(2), 315-324 (1985-02-01)
The effects of nizatidine (a new H2-receptor antagonist) and of related compounds were studied on oxidative drug metabolism in the rat both in vivo and in vitro. Nizatidine is a structural analog of the H2-receptor antagonists ICI 125,211 (Tiotidine) and