M3157
Minaprine dihydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
N-(4-Methyl-6-phenyl-3-pyridazinyl)-4-morpholineethanamine
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadena SMILES
Cl.Cl.Cc1cc(nnc1NCCN2CCOCC2)-c3ccccc3
InChI
1S/C17H22N4O.2ClH/c1-14-13-16(15-5-3-2-4-6-15)19-20-17(14)18-7-8-21-9-11-22-12-10-21;;/h2-6,13H,7-12H2,1H3,(H,18,20);2*1H
Clave InChI
GNUCGROXDZMCJI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ACHE(43) , CHRM1(1128) , DRD2(1813) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358) , MAOA(4128) , SLC6A4(6532)
rat ... Ache(83817) , Camk2a(25400) , Prkca(24680)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.