IRMM621
Cadmium-111Cd solution
IRMM®, certified reference material, 1 M in nitric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
pureza isotópica
111Cd
fabricante / nombre comercial
JRC
concentración
1 M in nitric acid
aplicaciones
general analytical
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
10-30°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Isotope abundance ratio
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM621
IRMM621
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)