IRMM471
Cementite grains in carburised pure iron
IRMM®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
IRMM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Certified for the C mass fraction in F3C grains.
Nota de análisis
For more information please see:
IRMM471
IRMM471
Información legal
IRMM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente