I0725000
Isopropyl hexadecanoate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Isopropyl palmitate, Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
isopropyl palmitate
fabricante / nombre comercial
EDQM
índice de refracción
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
densidad
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
Clave InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente