Documentos clave
GX308070558
Supelco
Quartz Torch
with 1.0 mm Injector
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
calidad
for Agilent 7700/7900/8800
with 1.0 mm Injector
fabricante / nombre comercial
(30-807-0558)
compatibilidad
Agilent/HP 7700/7900/8800
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)