G6895
Glafenine
analytical standard
Sinónimos:
1-Glyceryl N-(7-chloro-4-quinolyl)anthranilate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
cadena SMILES
OCC(O)COC(=O)c1ccccc1Nc2ccnc3cc(Cl)ccc23
InChI
1S/C19H17ClN2O4/c20-12-5-6-14-17(7-8-21-18(14)9-12)22-16-4-2-1-3-15(16)19(25)26-11-13(24)10-23/h1-9,13,23-24H,10-11H2,(H,21,22)
Clave InChI
GWOFUCIGLDBNKM-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.