Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlegrade
certified reference material
agency
ERM®, certified by the BSC
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Other Notes
Sales restrictions may apply
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
7440-43-9 + 7439-92-1
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?