ERMBF434B
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Nota de análisis
For more information please see:
ERMBF434B
ERMBF434B
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente