ERMBF426B
Soya 305423 GMO standard ERM-BF426
ERM®, certified reference material, level 1
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
ERM®
composición
Soya 305423, 0.5%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
Categorías relacionadas
Nota de análisis
ERMBF426B
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente