ERMBF420A
Maize GMO Standard ERM-BF420
3272 Maize 0 %, for the detection of GMO maize (3272) with PCR
Sinónimos:
3272 Maize, GVO Standard ERM-BF420
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
calidad
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
composición
3272 Maize, 0%
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-8°C
Nota de análisis
ERMBF420A
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)