E3258
Ethinamate
analytical standard
Sinónimos:
1-Ethynylcyclohexanol carbamate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
control farmacológico
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
cadena SMILES
NC(=O)OC1(CCCCC1)C#C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-2-9(12-8(10)11)6-4-3-5-7-9/h1H,3-7H2,(H2,10,11)
Clave InChI
GXRZIMHKGDIBEW-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CA1(759)
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)