D4670
Diethylene glycol
suitable for photographic applications
Sinónimos:
2,2′-Oxydiethanol, 2-Hydroxyethyl ether, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol
About This Item
densidad de vapor
2.14 (vs air)
presión de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
descripción
non-ionic
temp. de autoignición
442 °F
lim. expl.
2-12.3 %
índice de refracción
n20/D 1.447 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for photographic applications
cadena SMILES
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Clave InChI
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
138 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?