Merck
D15006
Sigma-Aldrich
1,8-Diamino-4,5-dihydroxyanthraquinone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H10N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
270.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
grado
technical grade
Análisis
90%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(O)c2C(=O)c3c(O)ccc(N)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O4/c15-5-1-3-7(17)11-9(5)13(19)10-6(16)2-4-8(18)12(10)14(11)20/h1-4,17-18H,15-16H2
Clave InChI
SJHHHHHQWQOCDQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analytica Chimica Acta, 74, 441-441 (1975)