Merck
C52802
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylindole
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8ClN
Número de CAS:
Peso molecular:
165.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
Nivel de calidad
Análisis
97%
formulario
powder
mp
110-114 °C (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cc1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8ClN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)