Saltar a
C4206
Carbamazepine 10,11-epoxide
analytical standard
Sinónimos:
1a,10b-Dihydro-6H-dibenzo(b,f)oxireno[d]azepine-6-carboxamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
83,10 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
404,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
252.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
83,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C3OC3c4ccccc14
InChI
1S/C15H12N2O2/c16-15(18)17-11-7-3-1-5-9(11)13-14(19-13)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8,13-14H,(H2,16,18)
InChI key
ZRWWEEVEIOGMMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbamazepine 10,11-epoxide is a metabolite of the drug carbamazepine.[1]
Application
Carbamazepine 10,11-epoxide may be used as a test material in the quantification of histone deacetylases(HDAC) inhibition using fluorescent HDAC activity assay.[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
First metabolite of carbamazepine
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
9449693203PHR1067
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamazepine 10,11-epoxide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)