Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 87,10 € |
Acerca de este artículo
87,10 €
grade
drug standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H](CCC1=O)c2cccnc2
InChI
1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI key
UIKROCXWUNQSPJ-VIFPVBQESA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
General description
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| grade drug standard | grade - | grade - | grade certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) agriculture | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) forensics and toxicology |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| agency EPA 1694 | agency - | agency - | agency - |
| concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration 1.0 mg/mL in methanol | concentration 1.0 mg/mL in methanol |
| Gene Information human ... CYP1A2(1544), CYP2A6(1548) | Gene Information human ... CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNB2(1141), CHRNB4(1143), CYP2A6(1548), KCNH1(3756) | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
67-56-1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?