BP262
Nitrazepam
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nitrazepam
formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11N3O3/c19-14-9-16-15(10-4-2-1-3-5-10)12-8-11(18(20)21)6-7-13(12)17-14/h1-8H,9H2,(H,17,19)
Clave InChI
KJONHKAYOJNZEC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente