BCR175
Tungsten (0.18 m2/g) (nitrogen BET specific surface area)
BCR®, certified reference material
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
formato
neat
Nota de análisis
For more information please see:
BCR175
BCR175
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente