Merck
BCR166
Latex spheres
BCR®, certified reference material, 4.8 μm particle size
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
certified reference material
agency
BCR®
description
parameter of the calibration line 4.821 0.019
form
particles
manufacturer/tradename
JRC
particle size
4.8 μm
application(s)
general analytical
format
neat
General description
Nominal 4.8 μm latex (0.2 % solids)
Packaging
Vial containing 2 mL of an aqueous suspension of latex spheres.
Analysis Note
For more information please see:
BCR166
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex spheres
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c