BCR069
Quartz (particle size)
BCR®, certified reference material, 14-90 μm particle size
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
formulario
particles
fabricante / nombre comercial
JRC
tamaño de partícula
14-90 μm
aplicaciones
glass & ceramic
formato
neat
Nota de análisis
BCR069
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente