BCR033
Superphosphate (various parameters)
BCR®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Productos recomendados
grado
certified reference material
Agency
BCR®
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Nota de análisis
For more information please see:
BCR033
BCR033
Información legal
BCR is a registered trademark of European Commission
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)