B2635
Busulfan
analytical standard, for drug analysis
Sinónimos:
1,4-Butanediol dimethanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard, for drug analysis
Nivel de calidad
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
114-117 °C (lit.)
aplicaciones
forensics and toxicology
veterinary
formato
neat
cadena SMILES
CS(=O)(=O)OCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O6S2/c1-13(7,8)11-5-3-4-6-12-14(2,9)10/h3-6H2,1-2H3
Clave InChI
COVZYZSDYWQREU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1A - Muta. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?