A3340
AC agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
All Culture Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.2±0.2 (25 °C)
aplicaciones
cleaning products
clinical testing
cosmetics
food and beverages
personal care
microbiology
idoneidad
nonselective for Clostridium spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Neisseria spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for Streptococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
Categorías relacionadas
Aplicación
Componentes
Proteose peptone, 20.00
Beef extract, 3.00
Yeast extract, 3.00
Malt extract, 3.00
Dextrose, 5.00
Ascorbic acid, 0.20
Agar, 1.00
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques