Saltar a
A2908
Amino acid standards for protein hydrolysates containing norleucine
analytical standard
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
232,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
232,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Amino acids listed are 0.5 μmole/ml except L-cystine at 0.25 μmole/ml in 0.2 N sodium citrate, pH 2.2.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9781AAS18LAA21
format
neat
format
neat
format
multi-component solution
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. what is the elution order or retention time of the Amino acids
    1 respuesta
    1. The elution order and retention times depend on the chromatographic method used. This product's documentation does not provide a specific method. Contact the Technical Service group in the region for application advice.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. Which amino acids does this standard contain?
    1 respuesta
    1. The list of amino acids and the concentration of each is provided in the product data sheet. Please see the link below to review this document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/209/297/a2908dat.pdf
      ¿Le ha resultado útil?