A0496005
Aminoglutethimide impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
(3RS)-3-(3-Aminophenyl)-3-ethylpiperidine-2,6-dione, 3-Aminoglutethimide
About This Item
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
aminoglutethimide
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)