A0070020
Acesulfame potassium impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Chloro-6-methyl-1,2,3-oxathiazin-4(3H)-one 2,2-dioxide
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
acesulfame
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[S]1(=O)(=O)NC(=O)C(=C(O1)C)Cl
Clave InChI
YVZOKLTZSNJEQX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)