99575
Glass TLC Plates: C18 Silica with Fluorescence
glass plates, L × W 10 cm × 10 cm, binder, Organic, fluorescent indicator
About This Item
Productos recomendados
Materiales
C18-silica gel matrix
glass support
Formulario
glass plates
Características
binder Organic
fluorescent indicator
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × An
10 cm × 10 cm
capa grosor
250 μm
tamaño de partícula
≥8 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
Descripción general
Aplicación
Otras notas
113724
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)