Merck
97587
Supelco
Ethyl heptanoate
analytical standard
Sinónimos:
Ethyl enanthate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)5COOC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
158.24
Beilstein:
1752311
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
impurezas
≤0.3% water
índice de refracción
n20/D 1.412 (lit.)
n20/D 1.412-1.414
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
densidad
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)