Merck
96683
Sigma-Aldrich
Micro particles based on melamine resin, nile blue-marked
size: 6 μm
Sinónimos:
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
formulario
aqueous suspension
concentración
2.5% (solids)
tamaño de partícula
6 μm std dev <0.1 μm, coeff var <2%
fluorescencia
λex 633 nm; λem 672 nm
Nota de análisis
For every lot, exact values of particle size and standard deviation are determined with an accuracy of 0.01 μm using a Coulter Multisizer.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..