96659
1,3-Di-tert-butylbenzene
reference material
Sinónimos:
DBB
About This Item
grado
reference material
Análisis
≥98.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refracción
n20/D 1.488 (lit.)
bp
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
mp
10-11 °C (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
Clave InChI
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
sustituido por
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)