95338
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde
analytical standard
Sinónimos:
4-tert-Butyl-α-methyl-benzenepropanal, 4-tert-Butyl-α-methyl-hydrocinnamaldehyde, Butylphenyl methylpropional, Lilial
About This Item
grado
analytical standard
Análisis
≥90.0% (GC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Características
standard type calibration
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.505
densidad
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]C(=O)C(C)Cc1ccc(cc1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H20O/c1-11(10-15)9-12-5-7-13(8-6-12)14(2,3)4/h5-8,10-11H,9H2,1-4H3
Clave InChI
SDQFDHOLCGWZPU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?