Merck
94454
Supelco
4-(Methyl-d3-nitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
analytical standard
Sinónimos:
4-(Methyl-d3-nitrosoamino)-1-(3-pyridinyl)-1-butanol, NNAL-Methyl-d3
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D3H12N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
212.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Análisis
≥97.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
idoneidad
corresponds for LC-MS
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cambio de masa
M+3
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])N(CCCC(O)c1cccnc1)N=O
InChI
1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/i1D3
Clave InChI
OGRXKBUCZFFSTL-FIBGUPNXSA-N
Descripción general
Standard for Supelco MIP SPE cartridges. For more information request Supelco Literature T407075, T706031, T706021
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.