94180
10-Undecenoyl chloride
technical, ≥97.0% (GC)
About This Item
grado
technical
Análisis
≥97.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.454 (lit.)
n20/D 1.454
bp
120-122 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H19ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2
Clave InChI
MZFGYVZYLMNXGL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?