Documentos clave
93967
Sigma-Aldrich
Peanut oil hardened
tested according to Ph. Eur.
Sinónimos:
Arachidis oleum hydrogenatus, Arachidis oleum hydrogenatum, Arachis oil hardened
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Nivel de calidad
Formulario
paste
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
tipo de lípido
oils
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C30H45N9O5/c31-15-5-4-9-23(26(33)41)37-29(44)25(18-19-7-2-1-3-8-19)39-28(43)24(10-6-16-36-30(34)35)38-27(42)22(32)17-20-11-13-21(40)14-12-20/h1-3,7-8,11-14,22-25,40H,4-6,9-10,15-18,31-32H2,(H2,33,41)(H,37,44)(H,38,42)(H,39,43)(H4,34,35,36)/t22-,23-,24+,25-/m0/s1
Clave InChI
UEVAHGMTRWGMTB-JBXUNAHCSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)