92971
Salicin Disks
suitable for microbiology, Sterile filter paper discs impregnated with salicin
Sinónimos:
Carbohydrate discs
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Línea del producto
BioChemika
formulario
disc
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
envase
pkg of 10 × 25 discs
técnicas
microbe id | utilization test: suitable
aplicaciones
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Serratia spp.
Streptococcus spp.
bacteria
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.