Merck
92870
Sigma-Aldrich
1,4,10-Trioxa-7,13-diaza-cyclopentadecane
purum, ≥95.0% (GC)
Sinónimos:
Kryptofix® 21
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H22N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
218.29
Beilstein:
607391
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
grado
purum
Ensayo
≥95.0% (GC)
mp
~80 °C
88-91 °C (lit.)
cadena SMILES
C1COCCNCCOCCOCCN1
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
Clave InChI
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Synthesis of disubstituted derivatives
Información legal
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
H. Tsukube et al.
The Journal of Organic Chemistry, 56, 268-268 (1991)
I.O. Sutherland
Chemical Society Reviews, 15, 63-63 (1986)