92831
Tyramine hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®
Sinónimos:
4-(2-Aminoethyl)phenol hydrochloride, 4-Hydroxyphenethylamine hydrochloride, Tyrosamine hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
mp
271-274 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadena SMILES
Cl[H].NCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H11NO.ClH/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7;/h1-4,10H,5-6,9H2;1H
Clave InChI
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)