92788
(3-Trimethylsilyl-2-propynyl)triphenylphosphonium bromide
technical, ≥95% (NT)
About This Item
grado
technical
Análisis
≥95% (NT)
mp
166-167 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Br-].C[Si](C)(C)C#CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26PSi.BrH/c1-26(2,3)21-13-20-25(22-14-7-4-8-15-22,23-16-9-5-10-17-23)24-18-11-6-12-19-24;/h4-12,14-19H,20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
PBSHVEOONSKWJF-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- Horner-Wadsworth-Emmons olefination
- Aromatic ring umpolung
- Stereoselective Wittig reaction
- Bromoetherification reactions
- Olefination of Garner′s aldehyde
- Regioselective Wittig reaction
Otras notas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)