Merck
92784
Sigma-Aldrich
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
purum, ≥98.0% (GC)
Sinónimos:
1-Pentyn-1-yltrimethylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
140.30
Beilstein:
1744218
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
purum
Análisis
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.427
bp
135 °C (lit.)
densidad
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Versatile derivative of 1-pentyne; SnCl4 and ZnCl2 catalyzed coupling with acetals; Reaction with allyl-zinc compounds to cyclopentenes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
M. Hayashi et al.
Chemistry Letters (Jpn), 1975-1975 (1987)
J. van der Louw et al.
Tetrahedron Letters, 28, 2889-2889 (1987)