Merck
92760
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)isocyanate
technical, ≥95% (GC)
Sinónimos:
Isocyanatotrimethylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiNCO
Número de CAS:
Peso molecular:
115.21
Beilstein:
1744962
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical
Ensayo
≥95% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.397
bp
90-92 °C (lit.)
densidad
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
C[Si](C)(C)N=C=O
InChI
1S/C4H9NOSi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Clave InChI
NIZHERJWXFHGGU-UHFFFAOYSA-N
Precaución
may become turbid on storage
Otras notas
Versatile reactive organic isocyanate; preparation of primary amines from Grignard reagents or from organo-lithiums
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
23.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-5 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A.C. Curran et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 983-983 (1976)
K.A. Parker et al.
Tetrahedron Letters, 981-981 (1975)