92661
Sebacoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3) lithium salt
analytical standard
About This Item
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -15.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Extensión del etiquetado
≥99.0%
impurezas
1.5-3.0% lithium
aplicaciones
clinical testing
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N+](C[C@H](OC(CCCCCCCCC(O)=O)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
Clave InChI
GBFPILOKXGQZKW-XEVIKCSCSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)