91301
Diclorometano
Selectophore™, ≥99.5% (GC), inhibitor-free
Sinónimos:
Cloruro de metileno
About This Item
Productos recomendados
grado
for ion-selective electrodes
Nivel de calidad
densidad de vapor
2.9 (vs air)
presión de vapor
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Línea del producto
Selectophore™
Análisis
≥99.5% (GC)
formulario
liquid
temp. de autoignición
1223 °F
lim. expl.
22 %
impurezas
≤0.02% water
residuo de evap.
≤0.002%
índice de refracción
n20/D 1.423-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
densidad
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Clave InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?