909513
3-Azido-7-hydroxycoumarin
≥95%
Sinónimos:
3-Azido-7-hydroxy-chroman-2-one, 3-Azido-7-hydroxy-chromen-2-one
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥95%
formulario
solid
disponibilidad
available only in USA
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C9H5N3O3/c10-12-11-7-3-5-1-2-6(13)4-8(5)15-9(7)14/h1-4,13H
Clave InChI
KKJNQKVCZCNJDI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente