Merck
907464
Sigma-Aldrich
(2R,4aR,6S,7R,8S,8aR)-2-Phenyl-6-(phenylthio)hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine-7,8-diyl dibenzoate
≥95%
Sinónimos:
Phenyl 2,3-O-dibenzoyl-4,6-O-benzylidine-1-thio-β-D-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H28O7S
Número de CAS:
Peso molecular:
568.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Análisis
≥95%
formulario
powder
mp
210.7 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
This is a protected glucopyranoside useful as a building block for synthesis of complex carbohydrates. The compound has β-phenylthio, 2 and 3 benzoyl, and 4,6-benzylidine protecting groups.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Visite la Librería de documentos
Artículos
Carbohydrates and their biologically active glycoconjugate analogs are emerging as an important class of biomolecules.